Läs mer
Meldrums syra, TRC
Produktkod. 30475063
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30475063 10 g
1 options
Produktkod. 30475063 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM21525010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Meldrum's Acid
CAS 2033-24-1
Molekylformel C6 H8 O4
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H8O4/c1-6(2)9-4(7)3-5(8)10-6/h3H2,1-2H3
LEDER CC1(C)OC(=O)CC(=O)O1
IUPAC-namn 2,2-dimetyl-1,3-dioxan-4,6-dolon
Molekylvikt (g/mol) 144.13
Formel vikt 144.0423