Läs mer
Meleagrin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Meleagrin |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H23N5O4/c1-5-21(2,3)22-11-18(29)20(31)27-17(10-14-12-24-13-25-14)19(30)26-23(22,27)28(32-4)16-9-7-6-8-15(16)22/h5-13,29H,1H2,2-4H3,(H,24,25)(H,26,30)/b17-10+/t22-,23-/m0/s1 |
| Formel vikt | 433.175 |