missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Melengestrol acetate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Melengestrol acetate |
| CAS | 2919-66-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Melengestrol acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C25 H32 O4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-methyl-16-methylene-, Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-hydroxy-6-methyl-16-methylene-, acetate (7CI,8CI), 17-(Acetyloxy)-6-methyl-16-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-Acetoxy-6-methyl-16-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-Hydroxy-6-methyl-16-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione acetate, 17α-Acetoxy-6-methyl-16-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione, 5373, 6-Dehydro-16-methylene-17α-hydroxy-6α-methylprogesterone acetate, 6-Methyl-16-methylene-17α-hydroxy-4,6-pregnadiene-3,20-dione 17-acetate, BDH 1921, Heifermax 500, MGA, MGA 100, MGA 100 (steroid), MGA 264, Melengestrol acetate, NSC-70968 |
| InChI formel | InChI=1S/C25H32O4/c1-14-11-19-20(23(5)9-7-18(28)13-21(14)23)8-10-24(6)22(19)12-15(2)25(24,16(3)26)29-17(4)27/h11,13,19-20,22H,2,7-10,12H2,1,3-6H3/t19-,20+,22+,23-,24+,25+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@]1(C(=O)C)C(=C)C[C@H]2[C@@H]3C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?