missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Melengestrol Acetate, TRC

Produktkod. 30132550
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132550 100 mg
30136723 25 mg
18003010 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30132550 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM215350100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2919-66-6
Molekylformel C25 H32 O4
Molekylvikt (g/mol) 396.52
Synonym Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-methyl-16-methylene-, Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-hydroxy-6-methyl-16-methylene-, acetate (7CI,8CI), 17-(Acetyloxy)-6-methyl-16-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-Acetoxy-6-methyl-16-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-Hydroxy-6-methyl-16-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione acetate, 17α-Acetoxy-6-methyl-16-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione, 5373, 6-Dehydro-16-methylene-17α-hydroxy-6α-methylprogesterone acetate, 6-Methyl-16-methylene-17α-hydroxy-4,6-pregnadiene-3,20-dione 17-acetate, BDH 1921, Heifermax 500, MGA, MGA 100, MGA 100 (steroid), MGA 264, Melengestrol acetate, NSC-70968
IUPAC-namn [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-6,10,13-trimethyl-16-methylidene-3-oxo-1,2,8,9,11,12,14,15-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
LEDER CC(=O)O[C@]1(C(=O)C)C(=C)C[C@H]2[C@@H]3C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Melengestrol acetate
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C25H32O4/c1-14-11-19-20(23(5)9-7-18(28)13-21(14)23)8-10-24(6)22(19)12-15(2)25(24,16(3)26)29-17(4)27/h11,13,19-20,22H,2,7-10,12H2,1,3-6H3/t19-,20+,22+,23-,24+,25+/m1/s1
Formel vikt 396.2301
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.