Läs mer
Melengestrol Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Melengestrol acetate |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H32O4/c1-14-11-19-20(23(5)9-7-18(28)13-21(14)23)8-10-24(6)22(19)12-15(2)25(24,16(3)26)29-17(4)27/h11,13,19-20,22H,2,7-10,12H2,1,3-6H3/t19-,20+,22+,23-,24+,25+/m1/s1 |
| Formel vikt | 396.2301 |