Läs mer
Melengestrol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Melengestrol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30O3/c1-13-10-17-18(21(4)8-6-16(25)12-19(13)21)7-9-22(5)20(17)11-14(2)23(22,26)15(3)24/h10,12,17-18,20,26H,2,6-9,11H2,1,3-5H3/t17-,18+,20+,21-,22+,23+/m1/s1 |
| Formel vikt | 354.2195 |
| Procent renhet | >95% |