Läs mer
Melezitosemonohydrat, TRC
Produktkod. 30476421
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30476421 5 g
1 options
Produktkod. 30476421 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2154005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Melezitose Monohydrate
CAS 10030-67-8
Molekylformel C18 H32 O16 . H2O
Kvantitet 5 g
Synonym O-alpha-D-Glucopyranosyl-(1-3)-beta-D-fructofuranosyl-alpha-D-glucopyranoside Monohydrate, O-alpha-D-Glucopyranosyl-(1-3)-beta-D-fructofuranosyl alpha-D-glucopyranoside Monohydrate, O-alpha-D-Glucopyranosyl-(1-3)-beta-D-fructofuranosyl-D-glucoside Hydrate
InChI formel InChI=1S/C18H32O16.H2O/c19-1-5-8(23)11(26)13(28)16(30-5)32-15-10(25)7(3-21)33-18(15,4-22)34-17-14(29)12(27)9(24)6(2-20)31-17;/h5-17,19-29H,1-4H2;1H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18+;/m1./s1
LEDER O.OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@]2(CO)O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4R,5R)-4-hydroxy-2,5-bis(hydroxymetyl)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-tetrahydrofuran-3-yl]oxy-6-(hydroxymetyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol; hydratera
Molekylvikt (g/mol) 522.45236
Formel vikt 522.1796