Läs mer
Melinamide, MedChemExpress
Beskrivning
Melinamide, an amide derivative of an unsaturated long-chain fatty acid, is an inhibitor of cholesterol absorption with an IC50 of 20.9 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Melinamide |
| CAS | 14417-88-0 |
| Färg | Colorless |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H41NO |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | AC 223 DL-N-(α-Methylbenzyl)linoleamide |
| Löslighetsinformation | DMSO : 200 mg/mL (521.36 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CCCCC/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(NC(C1=CC=CC=C1)C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 383.61 |
| Visa mer |