Läs mer
Melittoside, MedChemExpress
Beskrivning
Melittoside is a natural compound.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Melittoside |
| CAS | 19467-03-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H32O15 |
| Kvantitet | 10 mg |
| LEDER | O[C@H]1[C@@]([C@](C(CO)=C1)([H])[C@@H]2O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)([H])O[C@@H]3CO)(C=CO2)O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)([H])O[C@@H]4CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 524.47 |
| Formel vikt | 524.47 |
| Procent renhet | 98.87% |
| Visa mer |