Läs mer
MELK-8a hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
MELK-8a hydrochloride is a novel maternal embryonic leucine zipper kinase (MELK) inhibitor with an IC50 of 2 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MELK-8a hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2096992-20-8 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H33ClN6O |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | NVS-MELK8a hydrochloride |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 100 mg/mL (213.21 mM) ∣DMSO : 8.6 mg/mL (18.34 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Visa mer |