Läs mer
Meloxicam 1,0 mg/ml i dimetylsulfoxid, LoGiCal
Produktkod. 30458656
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30458656 1 ml
1 options
Produktkod. 30458656 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0246.0029
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Meloxicam 1,0 mg/ml i dimetylsulfoxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Meloxicam
CAS 71125-38-7
Analyt- eller komponentnamn Meloxicam
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H13 N3 O4 S2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2 H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, 4-hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-, 1,1-dioxide, Coxflam, Maxicam, Melonex, Meloxicam, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
InChI formel InChI=1 S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,18 H,1-2H3,(H,15,16,19)
LEDER CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ncc(C)s3
IUPAC-namn 4-hydroxy-2-metyl-N-(5-metyl-1,3-tiazol-2-yl)-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzotiazin-3-karboxamid
Lösningsmedel eller matris Dimetylsulfoxid
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 351.4
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 351,0347 g/mol