Läs mer
Meloxicam 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312976
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30312976 1 ml
1 options
Produktkod. 30312976 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14862500AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Meloxicam
CAS 71125-38-7
Analyt- eller komponentnamn Meloxicam
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H13 N3 O4 S2
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, 4-hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-, 1,1-dioxide, Coxflam, Maxicam, Melonex, Meloxicam, Metacam, Mobec, Mobic, Mobicox, Movalis, Movatec, Revmoksikam, UH-AC 62XX, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
InChI formel InChI=1S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,18H,1-2H3,(H,15,16,19)
LEDER CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ncc(C)s3
IUPAC-namn 4-hydroxy-2-metyl-N-(5-metyl-1,3-tiazol-2-yl)-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzotiazin-3-karboxamid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 351.4
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 351,0347 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.