missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Meloxicam- 13CD3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Meloxicam- 13CD3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,18H,1-2H3,(H,15,16,19)/i2+1D3 |
| Formel vikt | 355.0569 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?