Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Meloxikam, 99-101 %
Produktkod. 15559483 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15559483 5 g 5g
15569483 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15559483 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 459550050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 71125-38-7 | C14H13N3O4S2 | 351,40 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71125-38-7
Molekylformel C14H13N3O4S2
Molekylvikt (g/mol) 351.40
MDL-nummer MFCD00868752
InChI-nyckel DWMREKMVXIFPFM-ACCUITESSA-N
Synonym meloxicam, mobic, metacam, movalis, meloxicamum, mobicox, mobec, meloxicam mobic, movatec, parocin
PubChem CID 54677470
ChEBI CHEBI:6741
IUPAC-namn 4-hydroxi-2-metyl-N-(5-metyl-1,3-tiazol-2-yl)-1,1-dioxo-1$l^{6},2-bensotiazin-3-karboxamid
LEDER CN1\C(=C(\O)NC2=NC=C(C)S2)C(=O)C2=CC=CC=C2S1(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Meloxicam
Smältpunkt 255,0 °C
Tändningsrester 0,1% max.
Förlust vid torkning 0,5% max (105 °C, 4 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 7,5 g/L. Andra lösligheter: 5g/L dmso
Formel vikt 351.41
Procent renhet 99 till 101 %
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.