Läs mer
Meloxicam-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Meloxicam D3 (2-methyl D3) |
| CAS | 942047-63-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C14 2H3 H10 N3 O4 S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Meloxicam D3 (2-methyl D3), 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, 4-hydroxy-2-(methyl-d3)-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-, 1,1-dioxide (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,18H,1-2H3,(H,15,16,19)/i2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ncc(C)s3 |
| IUPAC-namn | 4-hydroxy-N-(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)-1,1-dioxo-2-(trideuteriomethyl)-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 354.42 |
| Visa mer |