missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Meloxicam Impurity 4 (CDBC96SE), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(Methylamino)sulfonyl]benzoic acid |
| CAS | 125372-22-7 |
| Molekylformel | C8 H9 N O4 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Meloxicam Impurity, CDBC96SE |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO4S/c1-9-14(12,13)7-5-3-2-4-6(7)8(10)11/h2-5,9H,1H3,(H,10,11) |
| LEDER | CNS(=O)(=O)c1ccccc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(methylsulfamoyl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.23 |
| Formel vikt | 215.0252 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?