Läs mer
Meloxicam, Mikromol™
Produktkod. 18043110
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18043110 250 mg
1 options
Produktkod. 18043110 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0246.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Meloxicam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Meloxicam
CAS 71125-38-7
Analyt- eller komponentnamn Meloxicam
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H13 N3 O4 S2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, 4-hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-, 1,1-dioxide, Coxflam, Maxicam, Melonex, Meloxicam, Metacam, Mobec, Mobic, Mobicox, Movalis, Movatec, Revmoksikam, UH-AC 62XX, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
InChI formel InChI=1S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,18H,1-2H3,(H,15,16,19)
LEDER CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ncc(C)s3
IUPAC-namn 4-hydroxy-2-metyl-N-(5-metyl-1,3-tiazol-2-yl)-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzotiazin-3-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 351.4
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 351,0347 g/mol