Läs mer
Meloxicam
Produktkod. 15483369
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15483369 25 g 25g
15473369 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15483369 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60635.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 71125-38-7 | C14H13N3O4S2 | 351,40 g/mol
Meloxicam utvecklas för behandling av reumatoid artrit och artros. Det är för närvarande avsett för behandling av artros och reumatoid artrit.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Löslighet
Löslig i vatten (22 mg/ml), DMSO (25 mg/ml), DMF, aceton (lätt löslig), etanol (lätt löslig) och metanol (lätt löslig).
Anteckningar
Förvara på en sval plats. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Förvara bort från starka oxidationsmedel, värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71125-38-7
Molekylformel C14H13N3O4S2
Molekylvikt (g/mol) 351.40
MDL-nummer MFCD00868752
InChI-nyckel DWMREKMVXIFPFM-ACCUITESSA-N
Synonym meloxicam, mobic, metacam, movalis, meloxicamum, mobicox, mobec, meloxicam mobic, movatec, parocin
PubChem CID 54677470
ChEBI CHEBI:6741
IUPAC-namn (3E)-3-{hydroxy[(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]methylidene}-2-methyl-3,4-dihydro-2H-1λ⁶,2-benzothiazine-1,1,4-trione
LEDER CN1\C(=C(\O)NC2=NC=C(C)S2)C(=O)C2=CC=CC=C2S1(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Meloxicam
Smältpunkt 255 °C
Färg Gult
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Merck Index 14,5826
Löslighetsinformation Löslig i vatten (22 mg/ml), DMSO (25 mg/ml), DMF, aceton (lätt löslig), etanol (lätt löslig) och metanol (lätt löslig).
Formel vikt 351.39
Fysisk form Pulver
RUO– Endast forskningsanvändning