Läs mer
Meloxicam, TRC
Produktkod. 18083200
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18083200 100 mg
18070910 25 mg
18022810 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18083200 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM216100100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71125-38-7
Molekylformel C14 H13 N3 O4 S2
Molekylvikt (g/mol) 351.4
Synonym 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, 4-hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-, 1,1-dioxide, Coxflam, Maxicam, Melonex, Meloxicam, Metacam, Mobec, Mobic, Mobicox, Movalis, Movatec, Revmoksikam, UH-AC 62XX
IUPAC-namn 4-hydroxy-2-metyl-N-(5-metyl-1,3-tiazol-2-yl)-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzotiazin-3-karboxamid
LEDER CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ncc(C)s3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Meloxicam
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,18H,1-2H3,(H,15,16,19)
Formel vikt 351.0347
Procent renhet >95%