Läs mer
Melperone 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Beskrivning
Melperone 1.0 mg/ml in Methanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Melperone |
| CAS | 3575-80-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Melperone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H22 F N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 1-Butanone, 1-(4-fluorophenyl)-4-(4-methyl-1-piperidinyl)-, Butyrophenone, 4'-fluoro-4-(4-methylpiperidino)- (7 CI,8 CI), g-(4-Methylpiperidino)-p-fluorobutyrophenone, 4'-Fluoro-4-(4-methylpiperidino)butyrophenone, 4-Fluoro-g-(4-methylpiperidino)butyrophenone, Buronil, FG 5111, Flubuperone, Melperone, Methylperone, g-(4-Methylpiperidino)-p-fluorobutyrophenone, 4-Fluoro-g-(4-methylpiperidino)butyrophenone |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H22FNO/c1-13-8-11-18(12-9-13)10-2-3-16(19)14-4-6-15(17)7-5-14/h4-7,13 H,2-3,8-12H2,1H3 |
| LEDER | CC1CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1 |
| IUPAC-namn | 1-(4-fluorophenyl)-4-(4-methylpiperidin-1-yl)butan-1-one |
| Visa mer |