Läs mer
Melperone-d4 HCl (4-methylpiperidine-2,2,6,6-d4), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Melperone-D4 (piperidinyl-2,2,6,6-D4) Hydrochloride |
| CAS | 1219798-80-7 |
| Molekylformel | C16 D4 H18 F N O . Cl H |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | 1-(4-Fluorophenyl)-4-(4-methyl-1-piperidinyl-2,2,6,6-d4)-1-butanone hydrochloride, 1-(4-Fluorophenyl)-4-(4-methylpiperidin-1-yl-2,2,6,6-d4)butan-1-one hydrochloride, Melperone-d4 hydrochloride, Melperone-D4 (piperidinyl-2,2,6,6-D4) Hydrochloride, Melperone-d4 HCl (4-methylpiperidine-2,2,6,6-d4) |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H22FNO.ClH/c1-13-8-11-18(12-9-13)10-2-3-16(19)14-4-6-15(17)7-5-14;/h4-7,13 H,2-3,8-12H2,1H3;1 H/i11D2,12D2; |
| LEDER | Cl.[2 H]C1([2 H])CC(C)CC([2 H])([2 H])N1CCCC(=O)c2ccc(F)cc2 |
| IUPAC-namn | 1-(4-fluorophenyl)-4-(2,2,6,6-tetradeuterio-4-methylpiperidin-1-yl)butan-1-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 303.836 |
| Formel vikt | 303.1703 g/mol |
| Visa mer |