Läs mer
Melperone, LoGiCal
Produktkod. 30459025
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459025 10 mg
1 options
Produktkod. 30459025 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0321.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Melperone
CAS 3575-80-2
Analyt- eller komponentnamn Melperone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H22 F N O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-Butanone, 1-(4-fluorophenyl)-4-(4-methyl-1-piperidinyl)-, Butyrophenone, 4'-fluoro-4-(4-methylpiperidino)- (7CI,8CI), g-(4-Methylpiperidino)-p-fluorobutyrophenone, 4'-Fluoro-4-(4-methylpiperidino)butyrophenone, 4-Fluoro-g-(4-methylpiperidino)butyrophenone, Buronil, FG 5111, Flubuperone, Melperone, Methylperone, g-(4-Methylpiperidino)-p-fluorobutyrophenone, 4-Fluoro-g-(4-methylpiperidino)butyrophenone
InChI formel InChI=1S/C16H22FNO/c1-13-8-11-18(12-9-13)10-2-3-16(19)14-4-6-15(17)7-5-14/h4-7,13H,2-3,8-12H2,1H3
Lösningstyp Neat
LEDER CC1CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1
IUPAC-namn 1-(4-fluorophenyl)-4-(4-methylpiperidin-1-yl)butan-1-one
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 263.35
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 263.1685 g/mol