Learn More
Melperone N-Oxide, Mikromol™
Description
Melperone N-Oxide
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Melperone N-Oxide |
| CAS | 2724690-02-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Melperone N-Oxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H22 F N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Melperone N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22FNO2/c1-13-8-11-18(20,12-9-13)10-2-3-16(19)14-4-6-15(17)7-5-14/h4-7,13H,2-3,8-12H2,1H3 |
| LEDER | CC1CC[N+]([O-])(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1 |
| IUPAC-namn | 1-(4-fluorophenyl)-4-(4-methyl-1-oxidopiperidin-1-ium-1-yl)butan-1-one |
| Show More |