Läs mer
Melphalan, 94%
Produktkod. 15572343 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15572343 5 g 5g
15531033 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15572343 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 458650050
Request Bulk or Custom Format
Melphalan, CAS # 148-82-3, belongs to the class of nitrogen mustards with anti-neoplastic activity. | CAS: 148-82-3 | C13H18Cl2N2O2 | 305.2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Melphalan är ett fenylalaninderivat av kvävesenap med antineoplastisk aktivitet med förmåga att alkylera nukleinsyror
  • Melfalan alkylerar DNA vid N-7-positionen av guanin och inducerar DNA-intersträng-tvärbindningar, vilket resulterar i hämning av DNA/RNA-syntes, inducerar cytotoxicitet mot både delande och icke-delande tumörceller
Användningsområden
  • Melphalan har använts i in vitro-experiment för att behandla multipelt myelom i cellinjer och bröstcancercellinjer
  • I in vivo-experiment, med råttor, visar det en potent terapeutisk effekt i fall av sarkomatösa lungmetastaser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 148-82-3
Molekylformel C13H18Cl2N2O2
Molekylvikt (g/mol) 305.2
InChI-nyckel SGDBTWWWUNNDEQ-LBPRGKRZSA-N
Synonym melphalan, alkeran, melfalan, phenylalanine mustard, l-sarcolysine, l-pam, l-sarcolysin, l-phenylalanine mustard, levofalan, p-l-sarcolysin
PubChem CID 460612
ChEBI CHEBI:28876
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-[4-[bis(2-kloretyl)amino]fenyl]propansyra
LEDER C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)N(CCCl)CCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Melphalan
Smältpunkt 180,0 °C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 93% min. (HPLC)
Linjär formel (ClCH2CH2)2NC6H4CH2CH(NH2)COOH
Kvantitet 5 g
Formel vikt 305.2
Procent renhet 94%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Melphalan
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.