missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Melphalan-d8 Monohydrochloride, TRC

Produktkod. 30179351
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179351 1 mg
30179370 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30179351 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2169031MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1217854-43-7
Molekylformel C13H10D8Cl2N2O2 . HCl
Molekylvikt (g/mol) 349.71
Synonym 4-[Bis(2-chloroethyl)amino]-L-phenylalanine-d8 Monohydrochloride, p-Di-(2-chloroethyl)amino-L-phenylalanine-d8 Monohydrochloride, L-Phenylalanine Mustard-d8 Monohydrochloride, Melfalan-d8 Monohydrochloride;
IUPAC-namn (S)-2-amino-3-(4-(bis(2-chloroethyl-1,1,2,2-d4)amino)phenyl)propanoic acid hydrochloride
LEDER [2H]C(C([2H])(Cl)[2H])(N(C([2H])(C([2H])(Cl)[2H])[2H])C1=CC=C(C[C@H](N)C(O)=O)C=C1)[2H].Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Melphalan-d8 Hydrochloride
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C13H18Cl2N2O2.ClH/c14-5-7-17(8-6-15)11-3-1-10(2-4-11)9-12(16)13(18)19;/h1-4,12H,5-9,16H2,(H,18,19);1H/t12-;/m0./s1/i5D2,6D2,7D2,8D2;
Formel vikt 348.1
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.