missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Melphalan Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Melphalan Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Melphalan hydrochloride |
| CAS | 7-2-3223 |
| Analyt- eller komponentnamn | Melphalan hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H18 Cl2 N2 O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 4-[bis(2-Chloroethyl)amino]-L-phenylalanine Hydrochloride (1:1), Alanine, 3-[p-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]-, monohydrochloride, L- (8CI), L-Phenylalanine, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]-, monohydrochloride (9CI), 4-Bis(2-chloroethyl)amino-L-phenylalanine hydrochloride, Melphalan hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18Cl2N2O2.ClH/c14-5-7-17(8-6-15)11-3-1-10(2-4-11)9-12(16)13(18)19;/h1-4,12H,5-9,16H2,(H,18,19);1H/t12-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.N[C@@H](Cc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-3-[4-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]propanoic acid;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?