Läs mer
Melphalan Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Melphalan Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 62978-52-3 |
| Molekylformel | C14H21Cl3N2O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-[Bis(2-chloroethyl)amino]-L-phenylalanine Methyl Ester Hydrochloride, 4-[Bis(2-chloroethyl)amino]-L-phenylalanine Methyl Ester Monohydrochloride, NSC 133726 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20Cl2N2O2.ClH/c1-20-14(19)13(17)10-11-2-4-12(5-3-11)18(8-6-15)9-7-16;/h2-5,13H,6-10,17H2,1H3;1H/t13-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl |
| IUPAC-namn | methyl (2S)-2-amino-3-[4-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]propanoate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 355.69 |
| Formel vikt | 354.0669 |