Läs mer
Melphalan, TRC
Produktkod. 30464776
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30464776 100 mg
1 options
Produktkod. 30464776 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM216900100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Melphalan
CAS 148-82-3
Molekylformel C13 H18 Cl2 N2 O2
Kvantitet 100 mg
Synonym Melphalan, 4-[Bis(2-chloroethyl)amino]-l-phenylalanine, L-Phenylalanine, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]-, Alanine, 3-[p-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]-, L- (8CI), 3025CB, 4-Bis(2-chloroethyl)amino-L-phenylalanine, 67: PN: WO2010011890 PAGE: 37 claimed protein, Alanine nitrogen mustard, Alkeran, CB 3025, L-PAM, L-Phenylalanine mustard, L-Phenylalanine mustard hydrochloride, L-Sarcolysin, L-Sarcolysine, L-Sarkolysin, Levofalan, Levofolan, Levopholan, Melfalan, Melphalan, NSC 241286, NSC 8806, Phenylalanine mustard, Sarcoclorin
InChI formel InChI=1S/C13H18Cl2N2O2/c14-5-7-17(8-6-15)11-3-1-10(2-4-11)9-12(16)13(18)19/h1-4,12H,5-9,16H2,(H,18,19)/t12-/m0/s1
LEDER N[C@@H](Cc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-[4-[bis(2-kloretyl)amino]fenyl]propansyra
Molekylvikt (g/mol) 305.2
Formel vikt 304.0745