Innehåller
100 smältkapillärer, 10 kokrör, 10 kokande kapillärer, kalibreringsset M-560/565, provhållare, packtråd och rengöringsverktyg.
- Felsäker kalibrering med automatisk bestämning och lagring av kalibreringsresultat
- Automatisk bestämning av smält- och kokpunkter
- Mycket noggrann temperaturreglering och mätning
- Optimerad reproducerbarhet med homogen packning av kapillären med av provladdaren M-569
- Kontroll av nästan alla typer av prov genom att mäta smältpunkt, kokpunkt eller glidsmältpunkt.
- Dubbelkolla avseende svåra prover genom att jämföra manuell och automatiserad mätning
- Observation och uppspelning av fasövergången med färgskärm och videoinspelning
- PC-programvara medföljer för enkel hantering av metoder och resultat
- Efterlever Pharmacopeia-metoder (europeiska, USP, japanska)
- Omfattande IQ/OQ-procedurer inklusive certifierade kalibrerings- och verifieringsföreningar för GLP/GMP-laboratorier.
Certifikat
CE, UL, CSA
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Manuell smältpunktsapparat |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Wattal | 150 W |
| Noggrannhet | ±0,3 °C |
| Certifikat och efterlevnad | CE, UL, CSA |
| Djup (engelska) | 36,7 cm |
| Djup (metriskt) | 37 cm |
| Visningstyp | TFT |
| Elektriska krav | 100/240 V, 50/60 Hz |
| För användning med (utrustning) | Bestämning av smält- och kokpunkt |
| Visa mer |