Läs mer
BUCHI Smält- och kokpunktsinstrument
Produktkod. 17917990 Handla allt Buchi Produkter
Change view
Produkttyp:
Automatiskt smältpunktsinstrument
Manuell smältpunktsapparat
Inkluderar:
Smältpunktsinstrument
Smältpunktsinstrument, kalibreringsset; Smältpunktsrör (100 st); Kokpunktsrör (10); Provhållare
Smältpunktsinstrument, provladdare M-569, kalibreringsset M-565, smältpunktsrör (100), kokpunktsrör (10), kokande kapillär (10), provhållare, rengöringsverktyg, CD-demo smältpunktsmonitor, skyddslock , USB-kabel (2 m)
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Inkluderar Förpackningsstorlek
17917990 Automatiskt smältpunktsinstrument Smältpunktsinstrument, provladdare M-569, kalibreringsset M-565, smältpunktsrör (100), kokpunktsrör (10), kokande kapillär (10), provhållare, rengöringsverktyg, CD-demo smältpunktsmonitor, skyddslock , USB-kabel (2 m) -
10499094 Manuell smältpunktsapparat Smältpunktsinstrument Varje
12782650 Automatiskt smältpunktsinstrument Smältpunktsinstrument, kalibreringsset; Smältpunktsrör (100 st); Kokpunktsrör (10); Provhållare Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17917990 Leverantör BUCHI Leverantörsnummer 051998
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Innehåller
Provladdare M-569, kalibreringsset M-565, smältpunktsrör (100 stycken), kokpunktsrör (10 stycken), kokande kapillär (10 stycken), provhållare, rengöringsverktyg, CD-demo smältpunktsmonitor, skyddslock, USB-kabel (2 m), användarhandbok
Snabb och exakt. BUCHI M-560/565 smältpunktsinstrument har enkla menyer och program som är lätta att navigera på den intuitiva LCD-skärmen, med antingen manuellt eller automatiskt realtidsvideoinstrument.
  • Felsäker kalibrering med automatisk bestämning och lagring av kalibreringsresultat
  • Automatisk bestämning av smält- och kokpunkter
  • Mycket noggrann temperaturreglering och mätning
  • Optimerad reproducerbarhet med homogen packning av kapillären med av provladdaren M-569
  • Kontroll av nästan alla typer av prov genom att mäta smältpunkt, kokpunkt eller glidsmältpunkt.
  • Dubbelkolla avseende svåra prover genom att jämföra manuell och automatiserad mätning
  • Observation och uppspelning av fasövergången med färgskärm och videoinspelning
  • PC-programvara medföljer för enkel hantering av metoder och resultat
  • Efterlever Pharmacopeia-metoder (europeiska, USP, japanska)
  • Omfattande IQ/OQ-procedurer inklusive certifierade kalibrerings- och verifieringsföreningar för GLP/GMP-laboratorier.
Uppfyllande
Pharmacopeia-metoder (europeiska, USP, japanska); Omfattande IQ/OQ-procedurer inklusive certifierade kalibrerings- och verifieringsföreningar för GLP/GMP-laboratorier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Automatiskt smältpunktsinstrument
Djup (engelska) 36,7 cm
Djup (metriskt) 37 cm
Visningstyp TFT
Elektriska krav 100/240 V, 50/60 Hz, 150 W
För användning med (applikation) Bestämning av smältpunkt, kokpunkt och slingsmältpunkt
Höjd (engelska) 7,8 tum
Höjd (metrisk) 20 cm
Inkluderar Smältpunktsinstrument, provladdare M-569, kalibreringsset M-565, smältpunktsrör (100), kokpunktsrör (10), kokande kapillär (10), provhållare, rengöringsverktyg, CD-demo smältpunktsmonitor, skyddslock , USB-kabel (2 m)
Modell M-565
Upplösning 0,1 °C (temp.)
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 400 °C
Vikt (metrisk) 4.5 kg
Bredd (engelska) 7,4 tum
Bredd (metrisk) 19 cm