Läs mer
Nabertherm™ Smältugn med styrenhet R7
Handla allt Nabertherm Produkter
Kapacitet (metrisk):
3 l
Beskrivning
- Tmax 1400 °C
- Degel storlek 3 L
- Kompakt bänkdesign, enkel tömning av degel genom tiltsystem med gasspjäll
- Styrenhet R7
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | R7 |
| Kapacitet (metrisk) | 3 l |
| Temperatur (metrisk) | 1400 °C |