Läs mer
Smältpunkt (bensofenon, bensoesyra, antrakinon) standarduppsättning, Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 13522100 Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
3 x 1 g
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. 13522100
Brand: Reagecon RMPSET2
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Speciellt förberedd för att kalibrera, kontrollera, verifiera eller kvalificera smältpunktsenheter (MP).
  • Smältpunktsreferensstandard, smältpunktsreferensmaterial
  • Den exceptionella renheten hos denna produkt är avgörande eftersom MP kommer att förändras med närvaron av mycket små mängder föroreningar.
  • Denna produkt tillverkas i enlighet med kraven i den europeiska, amerikanska och kinesiska farmakopén.
  • Produkten kan hjälpa till att identifiera en förening eller derivat eller kontrollera renheten eller termisk stabilitet hos en känd förening.
  • Testad och certifierad med en referenssmältpunktsapparat som är kalibrerad med certifierade referensmaterial för att ge spårbarhet till ITS-90 temperaturskalan.
  • Både meniskbildningen och fullständig vätskebildningstemperaturer är certifierade.
Specifikationer
Beskrivning Accuracy ± 0.03°C
Förpackning Blå glasflaska
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Benzophenone 47 to 49°C Standard, Benzoic Acid 121 to 123°C Standard, Anthraquinone 283 to 286°C Standard
Fysisk form Fast
Kvantitet 3 x 1 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • X3 MELTING P. STD BENZOPHENONE,BENZ,ANTHRAQUI10GR
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: anthraquinone, benzoic acid