Läs mer
Hecht Karl™ Smältpunktsbestämningsrör
Produktkod. 10033881
Change view
Längd (metrisk):
90 mm
Produktkod. Längd (metrisk)
10033881 90 mm
1 options
Produktkod. 10033881 Leverantör Hecht Karl™ Leverantörsnummer 43005010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.15 SEK
    82.22 SEK / Paket med 100
    Save 46.93 SEK
    36% Av
Beräknad leverans: 02-11-2026
Specifikationer
Produkttyp Smältpunktsbestämningsrör
Inkluderar 100 i en glasflaska
Längd (metrisk) 90 mm
Förpackningsmängd 100 Pk.