Läs mer
Gibco™ MEM
Produktkod. 11524426 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 500 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11524426 10 x 500 ml 1 uppsättning
11514426 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11524426 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 31095052
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2205.00 SEK
    1984.65 SEK / 500ml
    Save 220.35 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
MEM
Minimum Essential Medium (MEM) är ett av de mest använda av alla cellodlingsmedier. MEM kan användas med en mängd olika suspensioner och vidhäftande däggdjursceller, inklusive HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblaster och primära råttaastrocyter. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ MEM-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Gibco™ MEM, utvecklad av Harry Eagle, baserades på hans tidigare formulering av Basal Medium Eagle (BME). Många andra modifieringar av MEM följde, inklusive ’Glasgows MEM, MEMα , DMEM och Temins ’modifiering. MEM är tillgängligt med ’Earles salter för användning i en CO 2 inkubator, eller med Hanks salter för användning utan CO 2 . Denna produkt är gjord med ’Earles salter.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ MEM tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ MEM-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning. Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
MEM innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver MEM tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). MEM använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en miljö med 5 –10 % CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp MEM Medium
Med tillsatser Glutamin, Fenolrött
Utan tillsatser Utan HEPES
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 10 x 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standarder, FDA
pH 7 till 7,4
Regulatorisk status Användning av in-vitrodiagnostik
Innehåll och lagring 2 till 8 °C
Beskrivning MEM Medium, 500mL, 1 X Koncentration, Flytande Form, Med L-glutamin, Fenolröd, 7 till 7,4 pH, 12 månader Hållbarhet, 280 till 320mOsm/kg Osmolalitet, 2 till °8 C Lagringsförhållanden, Används för däggdjurscellkultur