Läs mer
Gibco™ MEM
Kvantitet:
10 x 500 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
500ml
Beskrivning
Minimum Essential Medium (MEM) är ett av de mest använda av alla cellodlingsmedier. MEM kan användas med en mängd olika suspensioner och vidhäftande däggdjursceller, inklusive HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblaster och primära råttaastrocyter. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ MEM-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Gibco™ MEM, utvecklad av Harry Eagle, baserades på hans tidigare formulering av Basal Medium Eagle (BME). Många andra modifieringar av MEM följde, inklusive ’Glasgows MEM, MEMα , DMEM och Temins ’modifiering. MEM är tillgängligt med ’Earles salter för användning i en CO 2 inkubator, eller med Hanks salter för användning utan CO 2 . Denna produkt är gjord med ’Earles salter.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ MEM tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ MEM-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning. Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
MEM innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver MEM tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). MEM använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en miljö med 5 –10 % CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Gibco™ MEM, utvecklad av Harry Eagle, baserades på hans tidigare formulering av Basal Medium Eagle (BME). Många andra modifieringar av MEM följde, inklusive ’Glasgows MEM, MEMα , DMEM och Temins ’modifiering. MEM är tillgängligt med ’Earles salter för användning i en CO 2 inkubator, eller med Hanks salter för användning utan CO 2 . Denna produkt är gjord med ’Earles salter.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ MEM tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ MEM-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning. Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
MEM innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver MEM tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). MEM använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en miljö med 5 –10 % CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | MEM Medium |
| Med tillsatser | Glutamin, Fenolrött |
| Utan tillsatser | Utan HEPES |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| Kvantitet | 10 x 500 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 standarder, FDA |
| pH | 7 till 7,4 |
| Regulatorisk status | För in vitro-diagnostik |
| Visa mer |