Läs mer
Sartorius MEM-Alpha
Produktkod. 31908487 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Med tillsatser:
Högt glukos, Glutamin
Låg glukos, Glutamin, Natriumbikarbonat, Fenolrött
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Med tillsatser
31908487 Låg glukos, Glutamin, Natriumbikarbonat, Fenolrött
31908494 Högt glukos, Glutamin
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31908487 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 010421A
 Begränsad artikel
I lager
Minimum Essential Medium –α används i stor utsträckning för däggdjurskultur samt selektion för transfekterade DHFR-negativa celler.
  • MEM α kan användas med olika suspensions- och vidhäftande däggdjursceller, inklusive keratinocyter, primära råttastrocyter och mänskliga melanomceller.
Specifikationer
Klassificering Kemiskt definierad, Fri från animaliskt ursprung
Form Vätska
Produkttyp MEM Cell Culture Media
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Låg glukos, Glutamin, Natriumbikarbonat, Fenolrött
Utan tillsatser Inga ribonukleosider
Kvantitet 500 mL
Typ av kultur Monolagerkultur