Läs mer
Gibco™ MEM aminosyror lösning (50X)
Produktkod. 11570386 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
20 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11570386 100 ml -
11580386 20 x 100 ml Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11570386 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 11130036
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
MEM aminosyror lösning (50X)
Gibco™ MEM Amino Acids Solution används som ett tillväxttillskott för cellodlingsmedium, för att öka celltillväxt och livsduglighet. Gibco™ MEM Amino Acids Solution är formulerad för att innehålla 50X de essentiella aminosyrorna (förutom L-glutamin) som finns i standarden Minimum Essential Medium (MEM). Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Produktanvändning
För in vitro diagnostisk användning.
Dual-site cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ MEM Amino Acids Solution tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ MEM Amino Acids Solution-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (11130-051). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA, ISO 13485
Innehåll och lagring 2 till 8 °C
Beskrivning MEM Amino Acid Solution, 50X koncentration, 100mL, vätska, 0 till 2 °pH, 2 till 8 C Förvaringstemperatur, 12 månaders hållbarhet, rumstemperatur och omgivande fraktförhållanden, används för cellodling, däggdjurscellkultur
Koncentration 50 X
Form Vätska
Produkttyp Aminosyratillskott
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
pH 0 till 2
Kvantitet 100 ml
Regulatorisk status RUO
compliance-icons
Produktbeteckning
  • MEM AMINO ACIDS W/O GLUT (50X)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen chloride