Läs mer
Gibco™ MEM aminosyror lösning (50X)
Produktkod. 11580386 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
20 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11580386 20 x 100 ml Paket med 20
11570386 100 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11580386 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 11130077
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
MEM aminosyror lösning (50X)
Gibco™ MEM Amino Acids Solution används som ett tillväxttillskott för cellodlingsmedium, för att öka celltillväxt och livsduglighet. Gibco™ MEM Amino Acids Solution är formulerad för att innehålla 50X de essentiella aminosyrorna (förutom L-glutamin) som finns i standarden Minimum Essential Medium (MEM). Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Produktanvändning
För in vitro diagnostisk användning.
Dual-site cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ MEM Amino Acids Solution tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ MEM Amino Acids Solution-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (11130-051). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standard, FDA
Innehåll och lagring 2 till 8 °C
Beskrivning MEM aminosyror lösning, 20 x 100 ml, flytande, 50X koncentration, utan glutamin, förvaras vid °2 till 8 C, omgivande leveransskick, 12 månaders hållbarhet, för däggdjurscellkultur
Koncentration 50 X
Form Vätska
Produkttyp Aminosyratillskott
Utan tillsatser Inget glutamin
Formulering L-argininhydroklorid, L-cystin, L-histidinhydroklorid-H2O, L-isoleucin, L-leucin, L-lysinhydroklorid, L-metionin, L-fenylalanin, L-treonin, L-tryptofan, L-tyrosin, L-valin
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 20 x 100 ml
Regulatorisk status Användning av in-vitrodiagnostik