Läs mer
Sartorius MEM-Eagle med icke-essentiella aminosyror, utan L-glutamin
Produktkod. 31908369 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Produktkod. Kvantitet
31908369 500 mL
1 options
Produktkod. 31908369 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 010401A
 Begränsad artikel
I lager
MEM används för odling av en mängd olika celler som odlas i monolager.
  • MEM-Eagle med icke-essentiella aminosyror (MEM-NEAA), utan L-Glutamin, är ett av de mest använda syntetiska tillväxtmedierna.
  • Valfri tillskott med icke-essentiella aminosyror (NEAA) i formuleringar som innehåller Hanks eller Eagles salter ökar mediets användbarhet.
  • MEM är en modifiering av BME som innehåller högre koncentrationer av essentiella näringsämnen.
  • MEM stödjer odling av ett brett spektrum av monolagerscellkulturer.
  • Forskning av Eagle och andra visade att tillsatser till den ursprungliga BME-formuleringen kunde stödja ett bredare spektrum av noggranna celler i kultur.
  • MEM innehåller dessa modifieringar och inkluderar högre koncentrationer av aminosyror för att bättre approximera proteinsammansättningen hos däggdjursceller i kultur.
  • MEM-NEAA-tillskott ger näringsämnen som kan minska den totala biosyntetiska belastningen på cellkulturer in vitro.
  • Modifierat enligt följande:
    • Med Earles salter
    • Med icke-essentiella aminosyror
    • Med fenolrött
    • Utan L-glutamin
Specifications
Klassificering Kemiskt definierad, Fri från animaliskt ursprung
Form Vätska
Produkttyp MEM Cell Culture Media
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), Icke essentiella aminosyror (NEAA), Fenolrött
Utan tillsatser Inget glutamin
Kvantitet 500 mL
Typ av kultur Monolagerkultur