Läs mer
Sartorius MEM Eagle för upphängning
Produktkod. 31908436 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Produktkod. Kvantitet
31908436 500 mL
1 options
Produktkod. 31908436 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 010451A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-04-2027
MEM används för odling av en mängd olika celler som odlas i monolager.
  • Minimum Essential Medium (MEM) är ett av de mest använda cellodlingsmedierna.
  • MEM kan användas med olika suspensions- och vidhäftande däggdjursceller, inklusive HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblaster och primära råttastrocyter.
  • Modifierat enligt följande:
    • Med glukos
    • Med magnesium
    • Med Earles salter
    • Med natriumbikarbonat
    • Med fenolrött
    • Utan L-glutamin
Specifikationer
Klassificering Kemiskt definierad, Fri från animaliskt ursprung
Form Vätska
Produkttyp MEM Cell Culture Media
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glukos, Magnesium, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), Natriumbikarbonat, Fenolrött
Utan tillsatser Inget glutamin
Kvantitet 500 mL
Typ av kultur Monolagerkultur