Läs mer
Sartorius MEM-Eagle utan L-glutamin
Produktkod. 31908490 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
10 x 500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31908490 100 mL
31908415 500 mL
31908407 10 x 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31908490 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 010251B
 Begränsad artikel
I lager
MEM är en modifiering av BME med högre koncentrationer av essentiella näringsämnen för att odla celler odlade i monolager.
  • MEM har använts för odling av en mängd olika celler odlade i monolager.
  • Den valfria tillskottet av icke-essentiella aminosyror (NEAA) till de formuleringar som innehåller antingen Hank's eller Earle's salter har breddat mediets användbarhet.
  • Vi erbjuder en mängd MEM-modifieringar för olika tillämpningar av cellkultur.
Specifikationer
Klassificering Kemiskt definierad, Fri från animaliskt ursprung
Form Vätska
Produkttyp MEM Cell Culture Media
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), Fenolrött, Natriumbikarbonat
Utan tillsatser Inget glutamin
Kvantitet 100 mL
Typ av kultur Monolagerkultur