Läs mer
Gibco™ MEMα , GlutaMAX™ Tillägg, inga nukleosider
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11534466
Change view
Kvantitet:
10 x 500 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11534466 10 x 500 ml -
11524466 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11534466 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 32561094
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
MEMα , GlutaMAX™ Tillägg, inga nukleosider
Minimum Essential Medium (MEM)α används i stor utsträckning för däggdjurscellodling såväl som selektion för transfekterade DHFR-negativa celler. MEMα kan användas med en mängd olika suspensioner och vidhäftande däggdjursceller, inklusive keratinocyter, primära råttastrocyter och humana melanomceller. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ MEMα modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Gibco™ MEMα är en modifiering av Minimum Essential Medium (MEM) som innehåller icke-essentiella aminosyror, natriumpyruvat, liponsyra, B 12 , biotin och askorbinsyra. MEMα finns tillgänglig utan nukleosider för användning som ett selektionsmedium för DG44 och andra DHFR-negativa celler. Gibco™ MEMα med GlutaMAX™ tillägg minimerar uppbyggnaden av giftig ammoniak och förbättrar cellviabilitet och tillväxt i ett lättanvänt format. Denna produkt är gjord med ’Earles salter.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ MEMα tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ MEMα produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning. Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
MEMα innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför MEMα kräver tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). MEMα använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp Minimum Essential Mediumα±
Med tillsatser GlutaMAX, Fenolrött, Natriumpyruvat
Utan tillsatser Inga ribonukleosider, Inga deoxiribonukleosider
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 10 x 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standarder, FDA
pH 7,0 till 7,4
Innehåll och lagring 2 till 8 °C
Beskrivning Minimum Essential Mediumα± , 10 x 500 ml, vätska, 1 x koncentration, 7,0 till 7,4 pH, med Glutamax™ , Fenolröd, natriumpyruvat, 12 månaders hållbarhet, 280 till 320 mOsm/kg osmolalitet, för däggdjurscellkultur