Läs mer
Gibco™ MEM, HEPES, GlutaMAX™ Tillägg
Beskrivning
Kräver
Komplettering
MEM kan användas med en mängd olika suspensioner och vidhäftande däggdjursceller, inklusive HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblaster och primära råttaastrocyter. Gibco MEM, utvecklad av Harry Eagle, baserades på hans tidigare formulering av Basal Medium Eagle (BME). Många andra modifieringar av MEM följde, inklusive Glasgows MEM, MEMα , DMEM och Temins modifikation.
- Finns med Earles salter för användning i CO 2 inkubator, eller med Hanks salter för användning utan CO 2
- Gibco MEM med GlutaMAX-tillskott minimerar uppbyggnaden av giftig ammoniak och förbättrar cellviabilitet och tillväxt i ett lättanvänt format
- Ändrad enligt följande: med GlutaMAX™ , HEPES, fenolröd
- Tillverkad med Earles salter
- Innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer
- Kräver tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS)
- Använder natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2g/L) och kräver därför 5-10% CO 2 miljö för att bibehålla fysiologiskt pH
- Hållbar förpackning
Cellodling, däggdjurscellodling
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 och fibroblaster |
| Celltyp | Primära råttastrocyter |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | MEM (Minimum Essential Medium) |
| Serumnivå | Standard serumtillskott |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Låg glukos, GlutaMAX, HEPES, Fenolrött |
| Utan tillsatser | Inget natriumpyruvat |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.