Läs mer
Gibco™ MEMα , inga nukleosider, pulver
Beskrivning
Minimum Essential Medium (MEM)α används i stor utsträckning för däggdjurscellodling såväl som selektion för transfekterade DHFR-negativa celler. MEMα kan användas med en mängd olika suspensioner och vidhäftande däggdjursceller, inklusive keratinocyter, primära råttastrocyter och humana melanomceller. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ MEMα modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget .
Gibco™ MEMα är en modifiering av Minimum Essential Medium (MEM) som innehåller icke-essentiella aminosyror, natriumpyruvat, liponsyra, B 12 , biotin och askorbinsyra. MEMα finns tillgänglig utan nukleosider för användning som ett selektionsmedium för DG44 och andra DHFR-negativa celler. Denna produkt är gjord med ’Earles salter.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ MEMα tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ MEMα produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (12000-022). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
MEMα innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför MEMα kräver tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). MEMα använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
Pulverformer av Gibco™ cellodlingsmedium kräver natriumbikarbonattillskott, pH-justering och filtrering vid tidpunkten för beredning (se protokoll för detaljer).
Gibco™ MEMα är en modifiering av Minimum Essential Medium (MEM) som innehåller icke-essentiella aminosyror, natriumpyruvat, liponsyra, B 12 , biotin och askorbinsyra. MEMα finns tillgänglig utan nukleosider för användning som ett selektionsmedium för DG44 och andra DHFR-negativa celler. Denna produkt är gjord med ’Earles salter.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ MEMα tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ MEMα produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (12000-022). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
MEMα innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför MEMα kräver tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). MEMα använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
Pulverformer av Gibco™ cellodlingsmedium kräver natriumbikarbonattillskott, pH-justering och filtrering vid tidpunkten för beredning (se protokoll för detaljer).
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Pulver |
| Produkttyp | MEMα± Medium |
| Med tillsatser | Glutamin, Fenolrött, Natriumpyruvat |
| Utan tillsatser | Inget natriumbikarbonat |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| Kvantitet | 1 l |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 standarder, FDA |
| pH | 3,2 till 3,9 |
| Regulatorisk status | För in vitro-diagnostik |
| Innehåll och lagring | 2 till 8 °C |
| Visa mer |