Beskrivning
Gibco™ MEM icke-essentiella aminosyror används som tillskott för cellodlingsmedium för att öka celltillväxt och livskraft. Gibco™ MEM icke-essentiella aminosyror innehåller samma icke-essentiella aminosyror som finns i standardens minimum essentiella medium (MEM) med en styrka på 100 gånger. Den kompletta formuleringen finns tillgänglig.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 –8 °C. Skydda från ljus. |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Koncentration | 100X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Aminosyratillskott |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Tillverkningskvalitet | cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden |
| pH | 0.9 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
Säkerhet och hantering
- MEM NON-ESSENTIAL AMINO ACIDS SOLUTION, (100X)
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- MIXTURE LIST-Contain: amino acids
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.