Läs mer
Gibco™ MEM icke-essentiell aminosyralösning (100X)
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-9807003
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11350912 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 11350912 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 11140050
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Gibco™ MEM icke-essentiella aminosyror används som ett komplement till cellodlingsmedium för att öka celltillväxt och livsduglighet.
Gibco™ MEM icke-essentiella aminosyror används som ett komplement till cellodlingsmedium för att öka celltillväxt och livsduglighet. Gibco™ MEM Non-Essential Amino Acids innehåller samma icke-essentiella aminosyror som finns i standard Minimum Essential Medium (MEM) med en styrka av 100X. Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 2 –8 °C. Skydda från ljus.
Celltyp Däggdjursceller
Koncentration 100X
Form Vätska
Produkttyp Aminosyratillskott
Sterilitet Sterilfiltrerad
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
pH 0.9
Kvantitet 100 ml
Frakt skick Rumstemperatur
compliance-icons
Produktbeteckning
  • MEM NON-ESSENTIAL AMINO ACIDS SOLUTION, (100X)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: amino acids
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.