Läs mer
Corning™ MEM Noessential Amino Acid Solution
BIOPHARMA
Produktkod. 15333581
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15333581 100 ml Paket med 6
1 options
Produktkod. 15333581 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 25025CI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1558.60 SEK
    1379.97 SEK / Paket med 6
    Save 178.63 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Föreslagen ersättning för 25-025-CIR
cellgro innehåller många principer som utvecklats av läkemedelsindustrin, inklusive användningen av WFI-kvalitetsvatten, råvarutestning, övervakning under processen och testning av färdiga produkter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2° till 8 °C
Form Vätska
Produkttyp Aminosyratillskott
Sterilitet Sterilfiltrerad
pH <2
Kvantitet 100 ml