Description
Requires
Komplettering
Minimum Essential Medium (MEM) α används i stor utsträckning för däggdjurscellodling samt selektion för transfekterade DHFR-negativa celler. MEM α kan användas med olika suspensions- och vidhäftande däggdjursceller, inklusive keratinocyter, primära råttastrocyter och mänskliga melanomceller. Vi erbjuder en mängd MEM-modifieringar Gibco™ α för olika tillämpningar av cellkultur. Hitta rätt formulering med hjälp av medieväljarverktyget.
Denna MEM α modifieras enligt följande:
Med: Ribonukleosider, Deoxyribonukleosider, L-glutamin, fenolrött
Utan: natriumbikarbonat
Den kompletta formuleringen finns tillgänglig.
Gibco™ MEM α är en modifiering av Minimum Essential Medium (MEM) som innehåller icke-essentiella aminosyror, natriumpyruvat, liponsyra, vitaminB12, biotin och askorbinsyra. MEM α finns utan nukleosider för användning som selektionsmedium för DG44 och andra DHFR-negativa celler. Denna produkt är gjord med Earles salter.
Produktens avsedda användning
För in vitro-diagnostik . VARNING: Inte för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Andra användningar än den avsedda användningen kan bryta mot lokal lag.
MEM α innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver MEM α tillskott, vanligtvis med 10 % Fetal Bovine Serum (FBS). MEM α använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en miljö på 5–10 %CO2 för att upprätthålla fysiologiskt pH. Pulverformer av Gibco™ cellodlingsmedium kräver natriumbikarbonattillskott, pH-justering och filtrering vid förberedelsetillfället (se protokoll för detaljer).
Observera att hållbarheten på levererade produkter varierar. Denna produkt har en minsta hållbarhet på 6 månader vid leveranstillfället. För mer information om produktens hållbarhet, inklusive detaljer om specifika produktpartier, vänligen kontakta kundtjänst.
Informations sur la commande
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Spécification
Spécification
| Celllinje | HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 och fibroblaster |
| Celltyp | Primära råttastrocyter |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | MEMα (Minsta Essential Mediumα ) |
| Serumnivå | Standard serumtillskott |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Låg glukos, Glutamin, Fenolrött, Natriumpyruvat, Ribonukleosider, Deoxiribonukleosider |
| Utan tillsatser | Utan HEPES, Inget natriumbikarbonat |
| Tillverkningskvalitet | cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden |
| Afficher plus |
Inte för terapeutiskt bruk för människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag. För in vitro diagnostisk användning.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.