Läs mer
Gibco™ MEMα , nukleosider, pulver
Produktkod. 10533283 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10533283 1 l 1 L
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10533283 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 11900016
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Minimum Essential Medium (MEM)α används i stor utsträckning för däggdjurscellodling såväl som selektion för transfekterade DHFR-negativa celler.
Minimum Essential Medium (MEM)α används i stor utsträckning för däggdjurscellodling såväl som selektion för transfekterade DHFR-negativa celler. MEMα kan användas med en mängd olika suspensioner och vidhäftande däggdjursceller, inklusive keratinocyter, primära råttastrocyter och humana melanomceller. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ MEMα modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Denna MEMα ändras enligt följande:
Med: Ribonukleosider, Deoxiribonukleosider, L-glutamin, Fenolröd
Utan : Natriumbikarbonat
Den kompletta formuleringen finns tillgänglig.
Gibco™ MEMα är en modifiering av Minimum Essential Medium (MEM) som innehåller icke-essentiella aminosyror, natriumpyruvat, liponsyra, B 12 , biotin och askorbinsyra. MEMα finns tillgänglig utan nukleosider för användning som ett selektionsmedium för DG44 och andra DHFR-negativa celler. Denna produkt är gjord med ’Earles salter.
MEMα innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför MEMα kräver tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). MEMα använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
Pulverformer av Gibco™ cellodlingsmedium kräver natriumbikarbonattillskott, pH-justering och filtrering vid tidpunkten för beredning (se protokoll för detaljer).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Däggdjursceller
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Form Pulver
Produkttyp Minimum Essential Medium (MEM) alfa
Serumnivå Standard serumtillskott
Med tillsatser Glutamin, Fenolrött, Natriumpyruvat
Utan tillsatser Utan HEPES, Inget natriumbikarbonat
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Kvantitet 1 l
Frakt skick Rumstemperatur
Osmolalitet 240 - 290 mOsm/kg
pH 3,3 till 3,9
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2-8° C.
Fraktvillkor: Ambient.
Hållbarhet: 36 månader från tillverkningsdatum.
Kultur Miljö CO2
Typ av kultur Däggdjurscellodling