Läs mer
Thermo Scientific™ Mem-PER™ Plus Membran Protein Extraction Kit
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Utför småskalig solubilisering och anrikning av integrala membranproteiner och membranassocierade proteiner i en enkel reagensbaserad procedur med Thermo Scientific™ Mem-PER Plus Membran Protein Extraction Kit.
Ytterligare information och onlinebeställning
Höjdpunkter:
Extraktion och isolering– producerar minimal korskontaminering (typiskt mindre än 10%) av cytosoliskt protein in i membranproteinfraktionen
Celler eller vävnader– effektiv för extraktion från odlade däggdjursceller och däggdjursvävnader
Nedströms kompatibilitet– analysera membranproteinextrakt med SDS-PAGE, Western blotting, immunoutfällning och proteinanalyser
Snabbt och enkelt– isolering av membranproteiner på ungefär en timme
Ingen speciell utrustning krävs– endast en bänkmikrocentrifug, rör, homogenisatorer och pipetter behövs
Innehåller:
Satsen innehåller en celltvättlösning, permeabiliseringsbuffert och solubiliseringsbuffert.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Protein Extraction Kit |
| Innehåll och lagring | Upon receipt store Cell Wash Solution and Solubilization Buffer at 4°C. Aliquot and store Permeabilization Buffer at -20°C to avoid freeze/thaws. Product is shipped on ice. |
| Form | Liquid |
| Produktlinje | Mem-PER |
| Reagenstyp | Cell Lysis Buffer, Detergent Solution, Subcellular Fractionation |
| Tillräckligt för | 50 Samples |
| Kvantitet | 300 mL |